Learn More
Amisulprida, Mikromol™
Código de producto. 17972206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17972206 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17972206 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0793.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Amisulprida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amisulpride
CAS 71675-85-9
Nombres de analitos o componentes Amisulpride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H27 N3 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Amisulpride, 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzamide
Fórmula InChI InChI=1S/C17H27N3O4S/c1-4-20-8-6-7-12(20)11-19-17(21)13-9-16(25(22,23)5-2)14(18)10-15(13)24-3/h9-10,12H,4-8,11,18H2,1-3H3,(H,19,21)
SMILES CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(c(N)cc2OC)S(=O)(=O)CC
Nombre IUPAC 4-amino-N-[(1-etilpirrolidin-2-il)metilo]-5-etilsulfonil-2-metoxibenzamida
Peso molecular (g/mol) 369.48
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.1722 g/mol