Learn More
Amisulpride, MedChemExpress
Código de producto. 16486486
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486486 100 mg 100 miligramos
16461126 200 mg 200 miligramos
16421736 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16486486 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14545
MedChemExpress Amisulpride is a dopamine D2/D3 receptor antagonist with Kis of 2.8 and 3.2 nM for human dopamine D2 and D3, respectively.
Amisulpride is a dopamine D2/D3 receptor antagonist with Kis of 2.8 and 3.2 nM for human dopamine D2 and D3, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amisulpride
CAS 71675-85-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H27N3O4S
Cantidad 100 mg
Sinónimo DAN 2163
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (135.33 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.2 mg/mL (0.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCN1C(CNC(C2=CC(S(=O)(CC)=O)=C(N)C=C2OC)=O)CCC1
Peso molecular (g/mol) 369.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.48
Porcentaje de pureza 99.56%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death