Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amisulprida
Código de producto. 15731809 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15731809 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15731809 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 462300010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amisulpride
CAS 71675-85-9
Punto de fusión 127.0°C
Fórmula molecular C17H27N3O4S
Cantidad 1 g
Sinónimo amisulpride, aminosultopride, solian, amisulprida, amisulpridum, deniban, amisulpridum inn-latin, amisulprida inn-spanish, amisulpride inn, amisulpiride
Clave InChI NTJOBXMMWNYJFB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN1CCCC1CNC(=O)C2=CC(=C(C=C2OC)N)S(=O)(=O)CC
Nombre IUPAC 4-amino-N-[(1-etilpirrolidin-2-il)metilo]-5-etilsulfonil-2-metoxibenzamida
Peso molecular (g/mol) 369.48
PubChem CID 2159
ChEBI CHEBI:64045
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.48