Learn More
Amisulprida, 1 mg/ml en metanol, Lipomed
Código de producto. 30459277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30459277 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30459277 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMAMS17911LM
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Amisulprida, 1 mg/ml en metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amisulpride
CAS 71675-85-9
Nombres de analitos o componentes Amisulpride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H27 N3 O4 S
Concentración 1 mg/mL
Sinónimo Amisulpride, 4-Amino-N-[[(2 RS)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzamide
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(c(N)cc2OC)S(=O)(=O)CC
Nombre IUPAC 4-amino-N-[(1-etilpirrolidin-2-il)metilo]-5-etilsulfonil-2-metoxibenzamida
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 369.48
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.1722 g/mol