Learn More
Amisulprida 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30312686 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30312686 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10229750AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amisulpride
CAS 71675-85-9
Nombres de analitos o componentes Amisulpride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H27 N3 O4 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Amisulpride, 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzamide
Fórmula InChI InChI=1S/C17H27N3O4S/c1-4-20-8-6-7-12(20)11-19-17(21)13-9-16(25(22,23)5-2)14(18)10-15(13)24-3/h9-10,12H,4-8,11,18H2,1-3H3,(H,19,21)
SMILES CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(c(N)cc2OC)S(=O)(=O)CC
Nombre IUPAC 4-amino-N-[(1-etilpirrolidin-2-il)metilo]-5-etilsulfonil-2-metoxibenzamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 369.48
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.1722 g/mol