Learn More
Amisulbrom 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30312413 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30312413 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10229000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amisulbrom
CAS 348635-87-0
Nombres de analitos o componentes Amisulbrom
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H13 Br F N5 O4 S2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13BrFN5O4S2/c1-8-12(14)10-5-4-9(15)6-11(10)20(8)25(21,22)13-16-7-19(17-13)26(23,24)18(2)3/h4-7H,1-3H3
SMILES CN(C)S(=O)(=O)n1cnc(n1)S(=O)(=O)n2c(C)c(Br)c3ccc(F)cc23
Nombre IUPAC 3-(3-bromo-6-fluoro-2-metilindol-1-il)sulfonil-N,N-dimetil-1,2,4-triazol-1-sulfonamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 466.31
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.9576 g/mol