Learn More
Amiselimod hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16487156
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487156 100 mg 100 miligramos
16459697 5 mg 5 miligramos
16457168 10 mg 10 miligramos
16441639 1 mg 1 miligramo
16403197 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16487156 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16734A
MedChemExpress Amiselimod hydrochloride is a novel sphingosine 1-phosphate receptor-1 (S1P1) modulator, designed to reduce the bradycardia effects associated with fingolimod and other S1P receptor modulators.
Amiselimod hydrochloride is a novel sphingosine 1-phosphate receptor-1 (S1P1) modulator, designed to reduce the bradycardia effects associated with fingolimod and other S1P receptor modulators.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amiselimod hydrochloride
CAS 942398-84-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H31ClF3NO3
Cantidad 100 mg
Sinónimo MT-1303 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 110 mg/mL (265.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC(CCC1=CC=C(OCCCCCCC)C(C(F)(F)F)=C1)(N)CO.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 413.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.9
Porcentaje de pureza 99.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death