Learn More
Clorhidrato de amiquinsina monohidrato, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de amiquinsina monohidrato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amiquinsin Hydrochloride Monohydrate |
| CAS | 7125-70-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Amiquinsin Hydrochloride Monohydrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H12 N2 O2 . Cl H . H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 4-Quinolinamine, 6,7-dimethoxy-, hydrochloride, hydrate (1:1:1), 4-Quinolinamine, 6,7-dimethoxy-, monohydrochloride, monohydrate (9CI), Quinoline, 4-amino-6,7-dimethoxy-, monohydrochloride, monohydrate (8CI), 4-Amino-6,7-dimethoxyquinoline hydrochloride monohydrate, 6,7-Dimethoxy-4-aminoquinoline hydrochloride hydrate, Amiquinsin hydrochloride, U 935, U 936 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12N2O2.ClH.H2O/c1-14-10-5-7-8(12)3-4-13-9(7)6-11(10)15-2;;/h3-6H,1-2H3,(H2,12,13);1H;1H2 |
| SMILES | O.Cl.COc1cc2nccc(N)c2cc1OC |
| Nombre IUPAC | 6,7-dimetoxiquinolin-4-amina;hidrato;clorhidrato |
| Mostrar más |