Learn More
Clorhidrato de amiquinsina monohidrato, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amiquinsin Hydrochloride Monohydrate |
| CAS | 7125-70-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Amiquinsin Hydrochloride Monohydrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H12 N2 O2 . Cl H . H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 4-Quinolinamine, 6,7-dimethoxy-, hydrochloride, hydrate (1:1:1), 4-Quinolinamine, 6,7-dimethoxy-, monohydrochloride, monohydrate (9CI), Quinoline, 4-amino-6,7-dimethoxy-, monohydrochloride, monohydrate (8CI), 4-Amino-6,7-dimethoxyquinoline hydrochloride monohydrate, 6,7-Dimethoxy-4-aminoquinoline hydrochloride hydrate, Amiquinsin hydrochloride, U 935, U 936 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12N2O2.ClH.H2O/c1-14-10-5-7-8(12)3-4-13-9(7)6-11(10)15-2;;/h3-6H,1-2H3,(H2,12,13);1H;1H2 |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | O.Cl.COc1cc2nccc(N)c2cc1OC |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?