Learn More
Clorhidrato de amiquinsina monohidrato, LoGiCal
Código de producto. 30463700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463700 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463700 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3280.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amiquinsin Hydrochloride Monohydrate
CAS 7125-70-4
Nombres de analitos o componentes Amiquinsin Hydrochloride Monohydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H12 N2 O2 . Cl H . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Quinolinamine, 6,7-dimethoxy-, hydrochloride, hydrate (1:1:1), 4-Quinolinamine, 6,7-dimethoxy-, monohydrochloride, monohydrate (9CI), Quinoline, 4-amino-6,7-dimethoxy-, monohydrochloride, monohydrate (8CI), 4-Amino-6,7-dimethoxyquinoline hydrochloride monohydrate, 6,7-Dimethoxy-4-aminoquinoline hydrochloride hydrate, Amiquinsin hydrochloride, U 935, U 936
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2O2.ClH.H2O/c1-14-10-5-7-8(12)3-4-13-9(7)6-11(10)15-2;;/h3-6H,1-2H3,(H2,12,13);1H;1H2
Tipo de solución Neat
SMILES O.Cl.COc1cc2nccc(N)c2cc1OC
Nombre IUPAC 6,7-dimetoxiquinolin-4-amina;hidrato;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 258.7
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.0771 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.