Learn More
Clorhidrato de amifenazol, LoGiCal
Código de producto. 30458274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458274 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458274 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1398.01
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amiphenazole Hydrochloride
CAS 942-31-4
Nombres de analitos o componentes Amiphenazole Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H9 N3 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 5-Phenyl-2,4-thiazolediamine monohydrochloride, 2,4-Diamino-5-phenyl-thiazole hydrochloride, 2,4-Diamino-5-phenyl-thiazole monohydrochloride, Amiphenazole hydrochloride, Phenamizole hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9N3S.ClH/c10-8-7(13-9(11)12-8)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,10H2,(H2,11,12);1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Nc1nc(N)c(s1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 5-fenil-1,3-tiazol-2,4-diamina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 227.71
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.0284 g/mol