Learn More
Amiodarona, TRC
Código de producto. 17917754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17917754 10 g 10 g
17979564 1 g 1 g
17929474 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17917754 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63294510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1951-25-3
Fórmula molecular C25H29I2NO3
Peso molecular (g/mol) 645.31
Sinónimo 2-butyl-3-benzofuranyl 4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl Ketone, 2-Butyl-3-[3,5-diiodo-4-(2-diethylaminoethoxy)benzoyl]benzofuran, 2-Butyl-3-benzofuranyl p-[(2-diethylamino)ethoxy]-m,m-diiodophenyl ketone, 2-n-Butyl-3',5'-diiodo-4'-N-diethylaminoethoxy-3-benzoylbenzofuran, Amidorone, Ancaron, Sedacoron, Sedacorone
Nombre IUPAC (2-butil-1-benzofurano-3-il)-[4-[2-(dietilamino)etoxi]-3,5-diiodofenilo]metanona
SMILES CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(I)c(OCCN(CC)CC)c(I)c3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amiodarone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C25H29I2NO3/c1-4-7-11-22-23(18-10-8-9-12-21(18)31-22)24(29)17-15-19(26)25(20(27)16-17)30-14-13-28(5-2)6-3/h8-10,12,15-16H,4-7,11,13-14H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 645.0237
Porcentaje de pureza >95%