Learn More
Clorhidrato de N-óxido de amiodarona, Mikromol™
Código de producto. 30050543
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Unit Size:
100 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
30050543 100 mg 100 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30050543 Supplier Mikromol Supplier No. MM0697.10
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de N-óxido de amiodarona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Amiodarone N-Oxide Hydrochloride
CAS 2985091-71-0
Nombres de analitos o componentes Amiodarone N-Oxide Hydrochloride
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C25 H29 I2 N O4 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Amiodarone N-Oxide Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C25H29I2NO4.ClH/c1-4-7-11-22-23(18-10-8-9-12-21(18)32-22)24(29)17-15-19(26)25(20(27)16-17)31-14-13-28(30,5-2)6-3;/h8-10,12,15-16H,4-7,11,13-14H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(I)c(OCC[N+]([O-])(CC)CC)c(I)c3
Nombre IUPAC Óxido de 2-[4-(2-butil-1-benzofuran-3-carbonil)-2,6-diyodofenoxi]-N,N-dietiletanamina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 697.77
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 696.9953 g/mol