Learn More
Clorhidrato de amiodarona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amiodarone Hydrochloride |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H29I2NO3.ClH/c1-4-7-11-22-23(18-10-8-9-12-21(18)31-22)24(29)17-15-19(26)25(20(27)16-17)30-14-13-28(5-2)6-3;/h8-10,12,15-16H,4-7,11,13-14H2,1-3H3;1H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 681.0004 |
| Porcentaje de pureza | >95% |