Learn More
Clorhidrato de amiodarona, Mikromol™
Código de producto. 18071550
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18071550 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18071550 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0697.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de amiodarona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amiodarone Hydrochloride
CAS 19774-82-4
Nombres de analitos o componentes Amiodarone Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C25 H29 I2 N O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Amiodarone Hydrochloride, (2-Butyl-3-benzofuranyl)[4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone hydrochloride, 2-Butyl-3-benzofuranyl 4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl ketone hydrochloride, Amiodar, Amiodarone hydrochloride, Amiodaronum hydrochloride, Ancoron, Angiodarona, Atlansil, Cordarex, Cordarone, Cordarone X, L 3428, L 3428-Labaz, Miocard, Miodaron, Ortacrone, Pacerone, Ritmocardyl, Rythmarone, SKF 33134A, Trangorex
Fórmula InChI InChI=1S/C25H29I2NO3.ClH/c1-4-7-11-22-23(18-10-8-9-12-21(18)31-22)24(29)17-15-19(26)25(20(27)16-17)30-14-13-28(5-2)6-3;/h8-10,12,15-16H,4-7,11,13-14H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(I)c(OCCN(CC)CC)c(I)c3
Nombre IUPAC (2-butil-1-benzofuran-3-il)-[4-[2-(dietilamin)etoxi]-3,5-diyodofenil]metanona; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 681.77
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 681,0004 g/mol