Learn More
Amiodarona EP Impureza B (como hidrocloruro), Mikromol™
Código de producto. 17961086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17961086 25 mg 25 miligramos
17990776 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17961086 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0697.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Amiodarona EP Impureza B (como hidrocloruro)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desethylamiodarone HCl
CAS 96027-74-6
Nombres de analitos o componentes N-Desethylamiodarone HCl
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H25 I2 N O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (2-Butylbenzofuran-3-yl)[4-[2-(ethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone Hydrochloride (Desethylamiodarone Hydrochloride), Amiodarone Hydrochloride Imp. B (EP), Amiodarone Imp. B (EP), (2-Butylbenzofuran-3-yl)[4-[2-(ethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone Hydrochloride, Amiodarone Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Desethylamiodarone Hydrochloride, Amiodarone Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Amiodarone Impurity B as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C23H25I2NO3.ClH/c1-3-5-9-20-21(16-8-6-7-10-19(16)29-20)22(27)15-13-17(24)23(18(25)14-15)28-12-11-26-4-2;/h6-8,10,13-14,26H,3-5,9,11-12H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(I)c(OCCNCC)c(I)c3
Nombre IUPAC (2-butil-1-benzofuran-3-il)-[4-[2-(etilamino)etoxi]-3,5-diyodofenil]metanona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 653.72
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 652.9691 g/mol