Learn More
Amiodarona EP Impureza A (como oxalato), Mikromol™
Código de producto. 30458175
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30458175 4 x 25 mg -
17912476 100 mg 100 miligramos
17992456 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30458175 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0697.1100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Amiodarona EP Impureza A (como oxalato), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Butylbenzofuran-3-yl)[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]methanone Oxalate
CAS 2984442-50-2
Nombres de analitos o componentes (2-Butylbenzofuran-3-yl)[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]methanone Oxalate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C25 H31 N O3 . C2 H2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Amiodarone Hydrochloride Imp. A (EP), Amiodarone Imp. A (EP), (2-Butylbenzofuran-3-yl)[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]methanone Oxalate, Amiodarone Hydrochloride Imp. A (EP) as Oxalate, Amiodarone Hydrochloride Impurity A as Oxalate, Amiodarone Impurity A as Oxalate
Fórmula InChI InChI=1S/C25H31NO3.C2H2O4/c1-4-7-11-23-24(21-10-8-9-12-22(21)29-23)25(27)19-13-15-20(16-14-19)28-18-17-26(5-2)6-3;3-1(4)2(5)6/h8-10,12-16H,4-7,11,17-18H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6)
Tipo de solución Neat
SMILES CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3ccc(OCCN(CC)CC)cc3.OC(=O)C(=O)O
Nombre IUPAC (2-butil-1-benzofuran-3-il)-[4-[2-(dietilamino)etoxi]fenil]metanona; ácido oxálico
Peso molecular (g/mol) 483.55
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 483.2257 g/mol