Learn More
Clorhidrato de amiodarona-d4, TRC
Código de producto. 30335432
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30335432 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30335432 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6329522.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amiodarone-D4 HCl
CAS 1216715-80-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C25 2H4 H25 I2 N O3 . Cl H
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo (2-Butyl-1-benzofuran-3-yl)-[3,5-diiodo-4-(1,1,2,2-tetradeuterio-2-diethylaminoethoxy)phenyl]methanone hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C25H29I2NO3.ClH/c1-4-7-11-22-23(18-10-8-9-12-21(18)31-22)24(29)17-15-19(26)25(20(27)16-17)30-14-13-28(5-2)6-3;/h8-10,12,15-16H,4-7,11,13-14H2,1-3H3;1H/i13D2,14D2;
SMILES Cl.[2H]C([2H])(Oc1c(I)cc(cc1I)C(=O)c2c(CCCC)oc3ccccc23)C([2H])([2H])N(CC)CC
Nombre IUPAC (2-butil-1-benzofuran-3-il)-[3,5-diyodo-4-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-(dietilamino)etoxi]fenil]metanona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 685.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 685.0255
Porcentaje de pureza >95