Learn More
Clorhidrato de amiodarona-D4, TRC
Código de producto. 30344108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30344108 25 mg 25 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30344108 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63295225MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material Amiodarone-D4 HCl
CAS 1216715-80-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C25 2H4 H25 I2 N O3 . Cl H
Cantidad 25 mg
Sinónimo (2-Butyl-1-benzofuran-3-yl)-[3,5-diiodo-4-(1,1,2,2-tetradeuterio-2-diethylaminoethoxy)phenyl]methanone hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C25H29I2NO3.ClH/c1-4-7-11-22-23(18-10-8-9-12-21(18)31-22)24(29)17-15-19(26)25(20(27)16-17)30-14-13-28(5-2)6-3;/h8-10,12,15-16H,4-7,11,13-14H2,1-3H3;1H/i13D2,14D2;
SMILES Cl.[2H]C([2H])(Oc1c(I)cc(cc1I)C(=O)c2c(CCCC)oc3ccccc23)C([2H])([2H])N(CC)CC
Nombre IUPAC (2-butil-1-benzofuran-3-il)-[3,5-diyodo-4-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-(dietilamino)etoxi]fenil]metanona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 685.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 685.0255
Porcentaje de pureza >95
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.