Learn More
Thermo Scientific™ aminoxyTMTsixplex™ Label Reagent Set
Código de producto. 15295753 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 0,2 mg (por etiqueta)
5 x 0,2 mg (por etiqueta)
Tamaño de la unidad:
30 reacciones
6 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15295753 5 x 0,2 mg (por etiqueta) 30 reacciones
15285753 1 x 0,2 mg (por etiqueta) 6 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15295753 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 90402
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Los reactivos de etiquetado Thermo Scientific™ aminoxyTMT™ (Tandem Mass Tag™) carbonilorreactivos permiten la caracterización y cuantificación multiplexadas de biomoléculas que contienen carbonilo (carbohidratos, esteroides, proteínas oxidadas) mediante espectrometría de masas (MS).
The aminoxyTMTsixplex Label Reagents share an identical structure but contain different numbers of 13C and 15N isotopes in the mass reporter. The optimized labeling procedure can be completed in one hour. After tag labeling, samples are quenched and cleaned-up using HILIC solid-phase extraction before mass spectrometry analysis. The six compounds of the aminoxyTMTsixplex™ Reagent Set have the same mass (i.e., isobaric) and chemical structure (carbonyl-reactive aminoxy group, spacer arm, and mass reporter). However, the specific distribution of 13C and 15N isotopes on either side of the HCD or ETD MS/MS fragmentation site in each reagent results in a unique reporter mass (126-131Da) in the low mass region.
Los reactivos de marcado Thermo Scientific™ aminoxyTMT™ (Tandem Mass Tag™) reactivos al carbonilo permiten la caracterización y cuantificación multiplexadas de biomoléculas que contienen carbonilo (carbohidratos, esteroides y proteínas oxidadas) mediante espectrometría de masas (MS).
Los reactivos de marcado aminoxyTMTsixplex comparten una estructura idéntica con el reactivo aminoxyTMTzero, pero contienen diferentes números y combinaciones de isótopos 13C y 15N en el indicador de masas. El procedimiento de marcado optimizado se puede realizar en una hora. Después del marcado de etiquetas, las muestras se absorben y se limpian mediante la extracción en fase sólida HILIC antes del análisis de espectrometría de masas.
Los seis compuestos adicionales del juego de reactivos aminoxyTMTsixplex™ tienen la misma masa (isobárica) y estructura química (grupo aminoxi reactivo al carbonilo, brazo separador e indicador de masas). Sin embargo, la distribución específica de isótopos 13C y 15N a cada lado del sitio de fragmentación de MS/MS de HCD o ETD en cada reactivo da como resultado una masa indicadora única (126-131Da) en la región de masa baja. Este conjunto de iones indicadores se utiliza para medir la abundancia relativa de moléculas marcadas en una muestra de MS combinada (multiplexada) que representa seis condiciones de tratamiento diferentes. Para las aplicaciones de MS de glicobiología, los reactivos permiten el perfilado cuantitativo de isoformas de glicanos y el descubrimiento de biomarcadores de glicanos; proporcionan una mejor ionización de los glicanos marcados para lograr una mayor sensibilidad y una mejor retención de los glicanos marcados mediante cromatografía líquida de fase reversa (RPLC).Los reactivos aminoxyTMT pueden usarse para cuantificar una amplia gama de moléculas biológicamente importantes, incluidos carbohidratos, esteroides o proteínas oxidadas.
Características:
• Cuantitativo: permite la cuantificación relativa de glicanos u otras biomoléculas que contienen carbonilo a partir de múltiples muestras derivadas de células, tejidos o fluidos biológicos
• Estable: el enlace de oxima y los productos formados por la reacción de marcado son estables y no requieren un paso de reducción adicional
• Eficaz: logre una eficacia de marcado superior al 90 % en una hora
• Sensible: aumento en 20 veces de la relación señal-ruido en comparación con el análisis de MS de glicanos nativos sin marcar
• Multiplexado: capaz de identificar y caracterizar hasta seis muestras simultáneamente
• Optimizado: procedimientos y reactivos optimizados para una excelente eficacia de marcado y recuperación de glicanos
Incluye:
• Los juegos de reactivos de marcado contienen suficientes etiquetas aminoxyTMT para cinco experimentos de seis complejos
Requiere:
• Columnas HLB de PNGasa F (o PNGasa A) glicosidasa y Waters Oasis™
Aplicaciones:
• Multiplexe hasta 6 muestras diferentes simultáneamente en un solo experimento
• Cuantificación relativa de glicanos
• Estudio de la diversidad estructural de la glicosilación de proteínas
• Estudio de la glicosilación en la señalización y regulación celulares
• Estudio de la progresión del cáncer, el descubrimiento de biomarcadores y el análisis de bioterapias
Los glicanos nativos son difíciles de estudiar mediante espectrometría de masas debido a su baja eficiencia de ionización. La cuantificación de los glicanos es particularmente difícil debido a la falta de estándares para todos los glicanos naturales y a las dificultades para cuantificar de forma reproducible múltiples muestras. El grupo aminoxi tiene mejor reactividad con los carbonilos y mejor estabilidad del producto marcado en comparación con las hidrozidas. El marcado con los reactivos aminoxyTMT mejora la ionización de los glicanos, lo que mejora la sensibilidad y permite la cuantificación relativa de los glicanos para hasta seis muestras simultáneamente.
La familia de reactivos Tandem Mass Tag (TMT) consta de los juegos TMTzero, TMTduplex, TMTsixplex y TMT10plex, diseñados especialmente para habilitar una transición rápida y económica del desarrollo de métodos a la cuantificación de proteínas a gran escala. La etiqueta TMTzero permite realizar pruebas y optimizar la preparación, el etiquetado, el fraccionamiento y la fragmentación mediante MS de las muestras para identificar péptidos y detectar indicadores sin necesidad de utilizar los compuestos etiquetados isotópicos más costosos. El juego de reactivos TMTsixplex permite la creación de perfiles de proteínas de seis complejos para varias condiciones, como ciclos de tiempo, respuestas de dosis, réplicas o comparaciones de varias muestras. Cada etiqueta TMT se basa en la misma estructura química, lo que elimina la necesidad de modificar las condiciones de etiquetado o de separación de HPLC entre experimentos.
Estos productos están sujetos a una licencia de uso limitado.
Producto relacionado
Reactivo de etiqueta aminoxyTMTzero™, 6 x 0,2 mg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Espectrómetro de masas
Tipo de producto aminoxyTMTsixplex™ Label Reagent Set
Línea de productos aminoxyTMTsixplex
Contenido y almacenamiento Suficiente para: Cinco experimentos sixplex (5 x 6 vías)
• Reactivo de etiqueta aminoxyTMT6-126, 5 x 0,2 mg
• Reactivo de etiqueta aminoxyTMT6-127, 5 x 0,2 mg
• Reactivo de etiqueta aminoxyTMT6-128, 5 x 0,2 mg
• Reactivo de etiqueta aminoxyTMT6-129, 5 x 0,2 mg
• Reactivo de etiqueta aminoxyTMT6-130, 5 x 0,2 mg
• Reactivo de etiqueta aminoxyTMT6-131, 5 x 0,2 mg
Almacenar a –20° C.
Etiqueta o tinte Etiquetas Tandem Mass Tag™ (TMT)
Material de partida Lisado celular
Tipo de producto final proteína
Método de detección Espectrometría de masas
Paso del flujo de trabajo Etiquetado de proteínas
Cantidad 5 x 0,2 mg (por etiqueta)