Learn More
Aminotriazol, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16369317 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16369317 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 16369317 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S245
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
Aminotriazol61-82-51000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminotriazole
Envase Ampolla de vidrio ámbar pre-ranuradas 2 ml
CAS 61-82-5, 67-64-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C2H4N4
Número MDL MFCD00005230,MFCD00053362
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI KLSJWNVTNUYHDU-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=NC=NN1
Nombre IUPAC 1H-1,2,4-triazol-5-amina
Solvent or Matrix Acetone
Peso molecular (g/mol) 84.08
PubChem CID 1639
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:40036
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio