Learn More
Aminothiazole, MedChemExpress
Código de producto. 16497857
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16497857 5 g 5 g
16475138 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16497857 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12396
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Aminothiazole (2-Aminothiazole), a typical heterocyclic amine, is a precursor for the synthesis of biologically active molecules including sulfur agents, biocides, fungicides, antibiotics, dyes and chemical reaction accelerators.
Aminothiazole (2-Aminothiazole), a typical heterocyclic amine, is a precursor for the synthesis of biologically active molecules including sulfur agents, biocides, fungicides, antibiotics, dyes and chemical reaction accelerators.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminothiazole
Forma física Solid
CAS 96-50-4
Color Earth Yellow
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C3H4N2S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo 2-Aminothiazole 2-Thiazolylamine
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (499.30 mM)
SMILES NC1=NC=CS1
Peso molecular (g/mol) 100.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.14
Porcentaje de pureza 98.0%