Learn More
Aminotadalafilo, Mikromol™
Descripción
Aminotadalafil
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aminotadalafil |
| CAS | 385769-84-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Aminotadalafil |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H18 N4 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Pyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione, 2-amino-6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-, (6R,12aR)-, Aminotadalafil, (6R,12aR)-2-Amino-6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydropyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H18N4O4/c22-24-9-18(26)25-15(21(24)27)8-13-12-3-1-2-4-14(12)23-19(13)20(25)11-5-6-16-17(7-11)29-10-28-16/h1-7,15,20,23H,8-10,22H2/t15-,20-/m1/s1 |
| SMILES | NN1CC(=O)N2[C@H](Cc3c([nH]c4ccccc34)[C@H]2c5ccc6OCOc6c5)C1=O |
| Nombre IUPAC | (2R,8R)-6-amino-2-(1,3-benzodioxol-5-il)-3,6,17-triazatetraciclo[8.7.0.0^{3,8}.0^{11,16}]heptadeca-1(10),11,13,15-tetraeno-4,7-diona |
| Mostrar más |