Learn More
Aminotadalafilo, LoGiCal
Código de producto. 30461587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461587 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461587 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1271.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminotadalafil
CAS 385769-84-6
Nombres de analitos o componentes Aminotadalafil
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H18 N4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Pyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione, 2-amino-6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-, (6R,12aR)-, Aminotadalafil, (6R,12aR)-2-Amino-6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydropyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione
Fórmula InChI InChI=1S/C21H18N4O4/c22-24-9-18(26)25-15(21(24)27)8-13-12-3-1-2-4-14(12)23-19(13)20(25)11-5-6-16-17(7-11)29-10-28-16/h1-7,15,20,23H,8-10,22H2/t15-,20-/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES NN1CC(=O)N2[C@H](Cc3c([nH]c4ccccc34)[C@H]2c5ccc6OCOc6c5)C1=O
Nombre IUPAC (2R,8R)-6-amino-2-(1,3-benzodioxol-5-il)-3,6,17-triazatetraciclo[8.7.0.0^{3,8}.0^{11,16}]heptadeca-1(10),11,13,15-tetraeno-4,7-diona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 390.39
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.1328 g/mol