Learn More
Aminopirina (N,N-Dimetil-13C2), TRC
Código de producto. 30133708
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133708 100 mg 100 miligramos
30135550 250 mg 250 miligramos
30011355 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133708 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA639995100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60433-90-1
Fórmula molecular C1113C2H17N3O
Peso molecular (g/mol) 233.28
Sinónimo 4-[Di(methyl-13C)amino]-1,2-dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl-3H-Pyrazol-3-one;
Nombre IUPAC 4-[di((113C)metil)amino]-1,5-dimetil-2-fenilpirazol-3-una
SMILES CC1=C(N([13CH3])[13CH3])C(N(C2=CC=CC=C2)N1C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminopyrine (N,N-Dimethyl-13C2)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17N3O/c1-10-12(14(2)3)13(17)16(15(10)4)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,1-4H3/i2+1,3+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.1439
Porcentaje de pureza >95%