Learn More
Aminopiralida, TRC
Código de producto. 30133897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133897 50 mg 50 miligramos
30132785 1 mg 1 miligramo
17950905 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133897 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA62882050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150114-71-9
Fórmula molecular C6 H4 Cl2 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 207.01
Sinónimo 4-Amino-3,6-dichloro-2-pyridinecarboxylic acid, 4-Amino-3,6-dichloropicolinic acid, 4-Amino-3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid, Aminopyralid, Milestone, Milestone (aminopyralid herbicide)
Nombre IUPAC 4-amino-3,6-dicloropiridina-2-carboxílico
SMILES Nc1cc(Cl)nc(C(=O)O)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminopyralid
Nombres de analitos o componentes Aminopyralid
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4Cl2N2O2/c7-3-1-2(9)4(8)5(10-3)6(11)12/h1H,(H2,9,10)(H,11,12)
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.965
Porcentaje de pureza >95%