Learn More
Fumarato de aminopromazina, LoGiCal
Código de producto. 30458633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458633 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458633 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1677.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminopromazine Fumarate
CAS 3688-62-8
Nombres de analitos o componentes Aminopromazine Fumarate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular 2 C19 H25 N3 S . C4 H4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Proquamezine Fumarate, Aminopromazine Fumarate, 1,2-Propanediamine, N,N,N',N'-tetramethyl-3-(10H-phenothiazin-10-yl)-, (2E)-2-butenedioate (2:1) (9CI), 1,2-Propanediamine, N,N,N',N'-tetramethyl-3-(10H-phenothiazin-10-yl)-, (E)-2-butenedioate (2:1), Phenothiazine, 10-[2,3-bis(dimethylamino)propyl]-, fumarate (2:1) (8CI), Aminopromazine fumarate, Lispamol fumarate, Lorusil, Spamol, Tetrameprozine
Fórmula InChI InChI=1S/2C19H25N3S.C4H4O4/c2*1-20(2)13-15(21(3)4)14-22-16-9-5-7-11-18(16)23-19-12-8-6-10-17(19)22;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*5-12,15H,13-14H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
Tipo de solución Neat
SMILES CN(C)CC(CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)N(C)C.CN(C)CC(CN4c5ccccc5Sc6ccccc46)N(C)C.OC(=O)\C=C\C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (E)-but-2-enedioico; 1-N,1-N,2-N,2-N-tetrametil-3-fenotiazin-10-ilpropano-1,2-diamina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 771.05
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 770.3648 g/mol