Learn More
Aminofilina, TRC
Código de producto. 30136265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136265 100 g 100 g
30133644 10 g 10 g
18011510 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136265 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA627750100G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 317-34-0
Fórmula molecular 2 C7 H8 N4 O2 . C2 H8 N2
Peso molecular (g/mol) 420.43
Sinónimo Theophylline-Ethylenediamine, Aminophylline, 1H-Purine-2,6-dione, 3,9-dihydro-1,3-dimethyl-, compd. with 1,2-ethanediamine (2:1), 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3-dimethyl-, compd. with 1,2-ethanediamine (2:1) (9CI), Theophylline, compd. with ethylenediamine (2:1) (8CI), 1,2-Ethanediamine, compd. with 3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione (1:2) (9CI), Ethylenediamine, compd. with theophylline (1:2) (8CI), Aminocardol, Aminodur, Aminofilina, Aminophyllin, Ammophyllin, Cardiofilina, Cardiomin, Cardophylin, Cardophyllin, Carena, Carine, Cidophylline, Diaphylline, Diophllin, Diophyllin, Diuxanthine, Dobo, Dura-Tab S.M. Aminophylline, Ethophylline, Euphyllin, Euphyllin CR, Euphyllin CR N 300, Euphylline, Eurphyllin, Euufillin, Genophyllin, Grifomin, Inophylline, Lasodex, Linampheta, Metaphyllin, Metaphylline, Methophylline, Minaphil, Minaphol, Miofilin, Neophyiline, Norofilina, Novophyllin, Novphyllin, Pecram, Peterphyllin, Phylcardin, Phyllindon, Phyllocontin, Pylcardin, Rectalad-aminophylline, Somophyllin, Somophyllin O, Stenovasan, Syntophyllin, Tefamin, Teofyllamin, Theodrox, Theolamine, Theolone, Theomin, Theophyldine, Theophyllamine, Theophyllaminum, Theophylline compd. with ethylenediamine, Vasofilina
Nombre IUPAC 1,3-dimetil-7H-purina-2,6-diona; Etano-1,2-diamina
SMILES CN1C(=O)N(C)c2nc[nH]c2C1=O.CN3C(=O)N(C)c4nc[nH]c4C3=O.NCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C7H8N4O2.C2H8N2/c2*1-10-5-4(8-3-9-5)6(12)11(2)7(10)13;3-1-2-4/h2*3H,1-2H3,(H,8,9);1-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.1982