Learn More
Aminophylline, MedChemExpress
Código de producto. 16488126
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488126 100 mg 100 miligramos
16402046 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16488126 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0140
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Aminophylline is a competitive and non-selective phosphodiesterase (PDE) inhibitor. Aminophylline is a competitive adenosine receptor antagonist. Aminophylline has apulmonary vasodilator action as well as a bronchodilator action and has the potential for asthma research.
Aminophylline is a competitive and non-selective phosphodiesterase (PDE) inhibitor. Aminophylline is a competitive adenosine receptor antagonist. Aminophylline has apulmonary vasodilator action as well as a bronchodilator action and has the potential for asthma research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminophylline
Forma física Solid
CAS 317-34-0
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H24N10O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 14.29 mg/mL (33.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.25 mg/mL (14.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1C)N(C)C2=C(N=CN2)C1=O.O=C(N3C)N(C)C4=C(N=CN4)C3=O.NCCN
Peso molecular (g/mol) 420.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.43
Porcentaje de pureza 99.91%