Learn More
Aminofeniltrimetoxisilano, TRC
Código de producto. 30179494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179494 500 mg 500 miligramos
30179011 50 mg 50 miligramos
30179140 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179494 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA638108500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33976-43-1
Fórmula molecular C9H15NO3Si
Peso molecular (g/mol) 213.31
Sinónimo 4-(Trimethoxysilyl)benzenamine, (4-Aminophenyl)trimethoxysilane, (p-Aminophenyl)trimethoxysilane, 4-(Trimethoxysilyl)aniline, A 0724, p-(Trimethoxysilyl)aniline, gamma-Anilinotrimethoxysilane
Nombre IUPAC 4-trimetoxisililanilina
SMILES CO[Si](OC)(OC)c1ccc(N)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminophenyltrimethoxysilane
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15NO3Si/c1-11-14(12-2,13-3)9-6-4-8(10)5-7-9/h4-7H,10H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.0821