Learn More
Sulfato de aminopentamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aminopentamide Sulfate |
| CAS | 20701-77-3 |
| Fórmula molecular | C19 H24 N2 O . H2 O4 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Valeramide, 4-(dimethylamino)-2,2-diphenyl-, sulfate (6CI,7CI), Aminopentamide Sulfate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H24N2O.H2O4S/c1-15(21(2)3)14-19(18(20)22,16-10-6-4-7-11-16)17-12-8-5-9-13-17;1-5(2,3)4/h4-13,15H,14H2,1-3H3,(H2,20,22);(H2,1,2,3,4) |
| SMILES | CC(CC(C(=O)N)(c1ccccc1)c2ccccc2)N(C)C.OS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | 4-(dimetilamino)-2,2-difenilpentanamida; ácido sulfúrico |
| Peso molecular (g/mol) | 394.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 394.1562 |