Learn More
Aminooxyacetic acid hemihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16441099
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16441099 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16441099 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107994
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
MedChemExpress Aminooxyacetic acid (Carboxymethoxylamine) hemihydrochloride is a malate-aspartate shuttle (MAS) inhibitor which also inhibits the GABA degradating enzyme GABA-T.
Aminooxyacetic acid (Carboxymethoxylamine) hemihydrochloride is a malate-aspartate shuttle (MAS) inhibitor which also inhibits the GABA degradating enzyme GABA-T.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminooxyacetic acid hemihydrochloride
Forma física Crystals
CAS 2921-14-4
Color Off-White
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C2H5NO3.1/2HCl
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Carboxymethoxylamine hemihydrochlorideAminooxyacetate hemihydrochloride
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (914.91 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 42.9 mg/mL (392.50 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES OC(CON)=O.[H]Cl.[1/2]
Peso molecular (g/mol) 109.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.3
Porcentaje de pureza 98.0%