Learn More
Hemiclorhidrato de ácido (aminooxi)acético, MP Biomedicals™
Código de producto. 11446492 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11446492 1 g
11456492 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11446492 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215010401
CAS 2921-14-4
Fórmula molecular C4H11ClN2O6
Peso molecular (g/mol) 218.59
Número MDL MFCD00012955
Clave InChI AXIKLJPWEGNZIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-carboxymethyl hydroxylamine hemihydrochloride, carboxymethoxylamine hemihydrochloride, aminooxyacetic acid hemihydrochloride, 2-aminooxy acetic acid hydrochloride 2:1, unii-5g5qi2gn7a, acetic acid, aminooxy-, hydrochloride 2:1, aminooxy acetic acid hemihydrochloride, 5g5qi2gn7a, carboxymethoxyamine hemihydrochloride
PubChem CID 2723609
Nombre IUPAC Ácido 2-(aminooxi)acético Cloruro de ácido 2-(azanioiloxi)acético
SMILES [Cl-].NOCC(O)=O.[NH3+]OCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Aminooxy)Acetic Acid Hemihydrochloride
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.3
Forma física Crystalline Powder