Learn More
Ácido aminometilfosfónico N-acetil 100 μg/mL en Acetonitrilo:Agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30312689 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30312689 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10205150WL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetylaminomethylphosphoric Acid
CAS 57637-97-5
Nombres de analitos o componentes N-Acetylaminomethylphosphoric Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C3 H8 N O4 P
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Aminomethyl phosphonicacid N-acetyl, N-Acetylaminomethylphosphoric Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C3H8NO4P/c1-3(5)4-2-9(6,7)8/h2H2,1H3,(H,4,5)(H2,6,7,8)
SMILES CC(=O)NCP(=O)(O)O
Nombre IUPAC Ácido acetamidometilfosfónico
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Peso molecular (g/mol) 153.07
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.0191 g/mol