Learn More
Ácido aminometilfosfónico (AMPA) 13C 15N D2 100 μg/ml en agua, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aminomethylphosphonic acid 13C, 15N, methylene-d2 |
| CAS | 2483829-28-1 |
| Disolvente o matriz | Agua |
| Fórmula molecular | 13C 2H2 H4 15N O3 P |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | AMPA 13C, 15N, d2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH6NO3P/c2-1-6(3,4)5/h1-2H2,(H2,3,4,5)/i1+1D2,2+1 |
| SMILES | [2H][13C]([2H])([15NH2])P(=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido [azanil(dideuterio)(1^{13}C)metil]fosfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 115.04 |
| Mostrar más |