Learn More
Ácido (aminometilo) fosfonico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10341434 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10341434 5 g Frasco de vidrio 5 g
10380684 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10732681 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10341434 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 291640050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1066-51-9
Fórmula molecular CH6NO3P
Peso molecular (g/mol) 111.04
Número MDL MFCD00008105
Clave InChI MGRVRXRGTBOSHW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aminomethyl phosphonic acid, aminomethanephosphonic acid, amep, 1-aminomethylphosphonic acid, 1-aminomethylphosphonate, amino methane phosphoric acid, caswell no. 037c, 1-aminomethyl phosphonic acid, phosphonic acid, aminomethyl
PubChem CID 14017
ChEBI CHEBI:28812
Nombre IUPAC ácido aminometilfosfónico
SMILES C(N)P(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Aminomethyl)phosphonic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NCH2P(O)(OH)2
Cantidad 5 g
Beilstein 01, 2596
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.04
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (Aminomethyl)phosphonic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.