Learn More
Ácido (aminometilo) fosfonico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
(Aminomethyl)phosphonic acid is used in the preparation of (acetylamino-methyl)-phosphonic acid by reacting with acetic anhydride. Further, it is used in the development of immobilized metal affinity chromatography column based on organic-inorganic hybrid silica monolith.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido (aminometil)fosfonico se utiliza en la preparación de ácido (acetilamino-metil)-fosfónico cuando reacciona con el anhídrido acético. Además, se emplea en el desarrollo de columnas de cromatografía de afinidad de metales inmovilizados basadas en monolito de sílice híbrido orgánico-inorgánico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes.
Especificaciones
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | (Aminomethyl)phosphonic acid |
| Punto de fusión | ∽290°C (decomposition) |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 1701219 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 111.04 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.