Learn More
Ácido (aminometilo) fosfonico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392277 1 g 1 g
11302287 250 mg 250 miligramos
15498909 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11392277 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09833.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1066-51-9 | CH6NO3P | 111.037 g/mol
(Aminomethyl)phosphonic acid is used in the preparation of (acetylamino-methyl)-phosphonic acid by reacting with acetic anhydride. Further, it is used in the development of immobilized metal affinity chromatography column based on organic-inorganic hybrid silica monolith.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido (aminometil)fosfonico se utiliza en la preparación de ácido (acetilamino-metil)-fosfónico cuando reacciona con el anhídrido acético. Además, se emplea en el desarrollo de columnas de cromatografía de afinidad de metales inmovilizados basadas en monolito de sílice híbrido orgánico-inorgánico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1066-51-9
Fórmula molecular CH6NO3P
Peso molecular (g/mol) 111.037
Número MDL MFCD00008105
Clave InChI MGRVRXRGTBOSHW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aminomethyl phosphonic acid, aminomethanephosphonic acid, amep, 1-aminomethylphosphonic acid, 1-aminomethylphosphonate, amino methane phosphoric acid, caswell no. 037c, 1-aminomethyl phosphonic acid, phosphonic acid, aminomethyl
PubChem CID 14017
ChEBI CHEBI:28812
Nombre IUPAC ácido aminometilfosfónico
SMILES C(N)P(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Aminomethyl)phosphonic acid
Punto de fusión ∽290°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 1701219
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.04
Porcentaje de pureza 99%