Learn More
Ácido (aminometil-d2)fosfónico, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Aminomethyl)phosphonic Acid-D2 |
| CAS | 30926-24-0 |
| Fórmula molecular | C D2 H4 N O3 P |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | Phosphonic acid, (aminomethyl-d2)- (8 CI, 9 CI), (Aminomethyl-d2)phosphonic Acid, Aminomethane-d2-phosphonic acid, AMPA-d2, (Aminomethyl)phosphonic Acid-D2 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/CH6NO3P/c2-1-6(3,4)5/h1-2H2,(H2,3,4,5)/i1D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(N)P(=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido [amino(dideuterio)metil]fosfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 113.0493 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 113.0211 g/mol |
| Mostrar más |