Learn More
Clorhidrato de (aminometil)ciclopropano, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11985191 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11985191 1 g 1 g
11905201 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11985191 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 104010010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 7252-53-1
Fórmula molecular C4H9ClN
Peso molecular (g/mol) 106.57
Número MDL MFCD00012544
Clave InChI MQCZBGGAZQXTLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropanemethylamine hydrochloride, cyclopropylmethanamine hydrochloride, cyclopropylmethyl ammonium chloride, cyclopropylmethylamine hydrochloride, aminomethylcyclopropane hydrochloride, 1-cyclopropylmethanamine hydrochloride, aminomethyl cyclopropane hydrochloride, cyclopropylmethanaminium chloride, cyclopropylmethylamin hydrochloride, cyclopropylmethanamine-hydrochloride
PubChem CID 81671
SMILES [Cl].NCC1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Aminomethyl)cyclopropane hydrochloride
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 205.0°C to 209.0°C
Color Blanco
Análisis elemental 42.87 to 46.44% C, 12.50 to 13.54% N
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal C3H5CH2NH2·HCl
Cantidad 1 g
Beilstein 12,4
Nombre IUPAC hidrocloridilo de 1-ciclopropilmetanamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.58
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (Aminomethyl)cyclopropane hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.