Learn More
(Aminometil)ciclopropano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11915201 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11915201 50 g Frasco de vidrio 50 g
10622983 5 g Frasco de vidrio 5 g
10666271 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11915201 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 258720500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2516-47-4 | C4H9N | 71.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2516-47-4
Fórmula molecular C4H9N
Peso molecular (g/mol) 71.11
Clave InChI IGSKHXTUVXSOMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropylmethylamine, cyclopropanemethylamine, cyclopropanemethanamine, aminomethylcyclopropane, aminomethyl cyclopropane, 1-cyclopropylmethanamine, cyclopropane methyl amine, cyclopropylmethylamin, cyclopropanmethylamine
PubChem CID 75646
Nombre IUPAC ciclopropilmetanamina
SMILES C1CC1CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Aminomethyl)cyclopropane
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8200g/mL
Punto de ebullición 84.0°C to 85.0°C
Temperatura de inflamación −30°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4320 to 1.4340
Cantidad 50 g
Gravedad específica 0.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 71.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido