Learn More
Ácido aminometanosulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aminomethanesulfonic Acid |
| CAS | 13881-91-9 |
| Fórmula molecular | CH5NO3S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Aminomethanesulfonic Acid, (Aminomethyl)sulfonic Acid, Aminomethanesulfonic Acid, NSC 209983 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH5NO3S/c2-1-6(3,4)5/h1-2H2,(H,3,4,5) |
| SMILES | NCS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido aminometansulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 111.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.999 |