Learn More
Ácido aminometanosulfónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10041800 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
50 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10041800 50 g Frasco de vidrio 50 g
13438378 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10041800 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 155740500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13881-91-9 | CH5NO3S | 111.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13881-91-9
Fórmula molecular CH5NO3S
Peso molecular (g/mol) 111.12
Número MDL MFCD00008124
Clave InChI OBESRABRARNZJB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methanesulfonic acid, amino, aminomethanesulphonic acid, aminomethyl sulfonic acid, aminomethylsulfonic acid, unii-ola224z482, methanesulfonic acid, 1-amino, aminomethanesulfonicacid, sodium aminomethanesulphonate, aminomethanesulfonic, aminomethanesulfoniccid
PubChem CID 83791
Nombre IUPAC ácido aminometansulfónico
SMILES C(N)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminomethanesulfonic acid
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 180.0°C to 185.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NCH2SO3H
Cantidad 50 g
Beilstein 01,583
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aminomethanesulfonic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.