Learn More
Ácido aminometanosulfónico, 97%
Código de producto. 11445417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445417 25 g 25 g
11455417 100 g 100 g
11465417 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11445417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23441.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13881-91-9 | CH5NO3S | 111,115 g/mol
El ácido aminometanosulfónico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El ácido aminometanosulfónico se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua. (17 g/l) a 17 °C
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13881-91-9
Fórmula molecular CH5NO3S
Peso molecular (g/mol) 111.115
Número MDL MFCD00008124
Clave InChI OBESRABRARNZJB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methanesulfonic acid, amino, aminomethanesulphonic acid, aminomethyl sulfonic acid, aminomethylsulfonic acid, unii-ola224z482, methanesulfonic acid, 1-amino, aminomethanesulfonicacid, sodium aminomethanesulphonate, aminomethanesulfonic, aminomethanesulfoniccid
PubChem CID 83791
Nombre IUPAC ácido aminometansulfónico
SMILES C(N)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminomethanesulfonic acid
Punto de fusión ∼180°C (decomposition)
pH 3.2
Cantidad 25 g
Número UN UN2585
Beilstein 1811756
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.12
Porcentaje de pureza 97%
RU– Solo para uso en investigación