Learn More
Ácido aminometanofosfónico, TRC
Código de producto. 17994005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17994005 250 mg 250 miligramos
17962835 5 g 5 g
17980505 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17994005 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA617340250MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1066-51-9
Fórmula molecular C H6 N O3 P
Peso molecular (g/mol) 111.04
Sinónimo Phosphonic acid, (aminomethyl)- (6CI,7CI,8CI,9CI), P-(Aminomethyl)phosphonic acid, (Aminomethyl)phosphonic acid, AMPA, AMPA (surfactant), Aminomethanephosphonic acid, Aminomethylenephosphonic acid, NSC 30076, Nalco 3919, Phosphaglycine
Nombre IUPAC ácido aminometilfosfónico
SMILES NCP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminomethyl phosphonic acid (AMPA)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/CH6NO3P/c2-1-6(3,4)5/h1-2H2,(H2,3,4,5)
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.0085
Porcentaje de pureza >95%