Learn More
p-toluenosulfonato de aminomalononitrilo, TRC
Código de producto. 30316988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30316988 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30316988 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA62806010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminomalononitrile p-Toluenesulfonate
CAS 5098-14-6
Fórmula molecular C10H11N3O3S
Cantidad 10 g
Sinónimo Aminomalonitrile Tosylate, Aminomalononitrile Tosylate, p-toluenesulfonate Amino-malononitrile, Mono(4-methylbenzenesulfonate) Amino-propanedinitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O3S.C3H3N3/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;4-1-3(6)2-5/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);3H,6H2
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.NC(C#N)C#N
Nombre IUPAC ácido 2-aminopropanedinitrilo;4-metilbencenosulfónico
Peso molecular (g/mol) 253.28