Learn More
P-toluensulfonato de aminomalononitrilo, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11362826 25 g 25 g
11352826 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362826 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09001.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 5098-14-6 | C10H11N3O3S | 253.276 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5098-14-6
Fórmula molecular C10H11N3O3S
Peso molecular (g/mol) 253.276
Número MDL MFCD00012848
Clave InChI MEUWQVWJLLBVQI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aminomalononitrile p-toluenesulfonate, 2-aminomalononitrile 4-methylbenzenesulfonate, aminomalononitrile p-toluenesulphonate, aminomalononitrile p-toluenesulfonic acid, aminomalononitrile tosylate, aminomalononitrile-p-toluene sulfonate, 2-aminomalononitrile 4-methylbenzenesulphonate, 2-aminomalononitrile p-toluenesulfonate, acmc-209krb, dicyanomethanaminium 4-methylbenzenesulfonate
PubChem CID 563049
Nombre IUPAC ácido 2-aminopropanedinitrilo;4-metilbencenosulfónico
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.C(#N)C(C#N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminomalononitrile p-toluenesulfonate
Punto de fusión ∽169°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Beilstein 4050747
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.28
Porcentaje de pureza ≥97%