Learn More
Aminomalonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aminomalonamide |
| CAS | 62009-47-6 |
| Fórmula molecular | C3H7N3O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Amino-propanediamide, 2-Amino-malonamide, NSC 75208 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7N3O2/c4-1(2(5)7)3(6)8/h1H,4H2,(H2,5,7)(H2,6,8) |
| SMILES | NC(C(=O)N)C(=O)N |
| Nombre IUPAC | 2-aminopropanodiamida |
| Peso molecular (g/mol) | 117.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 117.0538 |