Learn More
Thermo Scientific™ AminoLink™ Plus Immobilization Kit, 2 mL
Código de producto. 10036763 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Kit de 1 columna
Kit de 5 columna
Tamaño de la unidad:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10036763 Kit de 5 columna 1 set
10445335 Kit de 1 columna 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10036763 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 44894
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Acople covalentemente anticuerpos y otras proteínas a través de aminas primarias (-NH2) para la purificación por afinidad con estas partículas de agarosa activadas por aldehído.
Los kits y resinas de acoplamiento Thermo Scientific™ AminoLink Plus utilizan partículas de agarosa activadas con aldehído para el acoplamiento covalente de alto rendimiento de anticuerpos (proteínas) mediante aminas primarias para la preparación de columnas de purificación por afinidad.
Las resinas y kits utilizan agarosa granulada activada y una química de acoplamiento robusta para inmovilizar en la resina proteínas y otros ligandos a través de aminas primarias (-NH2) en la resina. Tras inmovilizar el anticuerpo u otros ligandos, la resina de afinidad preparada se puede utilizar para diversos métodos de purificación mediante cromatografía de columnas o lotes. La resina y el vinculante son estables en las condiciones de unión y elución típicamente utilizadas en cromatografía de afinidad, lo que permite utilizar la resina en un mínimo de 10 procesos de purificación por afinidad.
La reacción de acoplamiento AminoLink Plus comprende la formación espontánea de enlaces de base de Schiff entre aldehídos (en el soporte) y aminas (en el ligando) y su estabilización posterior por incubación mediante un reductante suave (cianoborohidruro sódico). Toda la reacción de acoplamiento, llamada «aminación reductiva», se produce en un plazo de entre 4 y 6 horas en tampones sencillos sin aminas, por ejemplo, PBS. Por lo general, la eficacia del acoplamiento con anticuerpos y proteínas típicas suele ser superior al 85 % y generar entre 1 y 20 mg de proteína inmovilizada por mililitro de gránulos de agarosa.
Características destacadas:
  • Resina de acoplamiento AminoLink Plus: agarosa granulada al 4 % entrecruzada activada con aldehídos.
  • Ideal para anticuerpos y otras proteínas: inmoviliza moléculas mediante aminas primarias (-NH2).
  • Condiciones de acoplamiento flexibles: acoplamiento eficaz (>85 %) en una amplia gama de condiciones de pH (4-10) y tampones (PBS u otro tampón sin aminas, con o sin disolvente orgánico); se proporcionan protocolos de acoplamiento normales (PBS, pH 7,2) y mejorados (borato, pH 10).
  • Inmovilización estable y permanente: la reacción de acoplamiento da como resultado un enlace de amina secundaria estable y resistente a fugas entre la resina y el ligando.
  • Mejor que la inmovilización con agarosa activada por CNBr: la unión es más estable y sin carga, lo que resulta en una unión menos inespecífica en los procedimientos de purificación por afinidad.
  • Versátil y reutilizable: la resina de afinidad preparada se adapta a la columna y las técnicas de afinidad por lotes y puede reutilizarse para las aplicaciones típicas basadas en interacciones de unión de proteínas.
  • Kits y tamaños de producto prácticos: puede elegir entre los kits de 1 o 5 columnas, con conjuntos completos de tampones, reactivos y columnas de centrifugación/goteo versátiles, o seleccionar la resina a granel (cantidades a granel disponibles para aplicaciones de fabricación).
Incluye:
Los kits contienen columnas de AminoLink Plus, tampones de acoplamiento neutros y mejorados (solo para la pieza con n.º de referencia 44894), tampón de desactivación, solución de lavado, solución de cianoborohidruro sódico y accesorios para columnas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Kit multicomponente con 5 columnas de resina de 2 ml
Contenido y almacenamiento Suficiente para: Inmovilizar de 2 a 40 mg de proteína por columna
• Columnas AminoLink Plus, 2 ml, 5 columnas
• Pack PBS (hace 500 ml), 1 paquete
• Pack de tampón de citrato-carbonato (hace 500 ml), 1 paquete
• Solución de cianoborohidruro de sodio, 5 M, 0,5 ml
• Tampón de supresión, 60 ml
• Solución de lavado, 240 ml
• Accesorios de columna
Almacenar a 4 °C
Línea de productos AminoLink
Cantidad Kit de 5 columna
Objetivo Anticuerpo, proteínas a través de la amina primaria
Tipo Kit de inmovilización
Fase estacionaria Aldehído
Suficiente para De 2 a 40 mg de proteína por columna
Formato Columna de centrifugación
Tipo de columna Afinidad, resina de agarosa
Capacidad de unión De 2 a 40 mg de inmovilización de proteínas por columna
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • AMINOLINK PLUS IMMOBILIZATION KIT
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P262-Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P361+P364-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium chloride (NaCl), Sodium Phosphatedibasic, Sodium carbonate, Anhydrous citric acid, TRIS Base