Learn More
Thermo Scientific™ AminoLink™ Plus Coupling Resin
Código de producto. 11876784 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
50 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11876784 10 ml 10 ml
11706416 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11876784 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 20501
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Acople covalentemente anticuerpos y otras proteínas a través de aminas primarias (-NH2) para la purificación por afinidad con estas partículas de agarosa activadas por aldehído.
Los kits y resinas de acoplamiento Thermo Scientific™ AminoLink Plus utilizan partículas de agarosa activadas con aldehído para el acoplamiento covalente de alto rendimiento de anticuerpos (proteínas) mediante aminas primarias para la preparación de columnas de purificación por afinidad.
Las resinas y kits utilizan agarosa granulada activada y una química de acoplamiento robusta para inmovilizar en la resina proteínas y otros ligandos a través de aminas primarias (-NH2) en la resina. Tras inmovilizar el anticuerpo u otros ligandos, la resina de afinidad preparada se puede utilizar para diversos métodos de purificación mediante cromatografía de columnas o lotes. La resina y el vinculante son estables en las condiciones de unión y elución típicamente utilizadas en cromatografía de afinidad, lo que permite utilizar la resina en un mínimo de 10 procesos de purificación por afinidad.
La reacción de acoplamiento AminoLink Plus comprende la formación espontánea de enlaces de base de Schiff entre aldehídos (en el soporte) y aminas (en el ligando) y su estabilización posterior por incubación mediante un reductante suave (cianoborohidruro sódico). Toda la reacción de acoplamiento, llamada «aminación reductiva», se produce en un plazo de entre 4 y 6 horas en tampones sencillos sin aminas, por ejemplo, PBS. Por lo general, la eficacia del acoplamiento con anticuerpos y proteínas típicas suele ser superior al 85 % y generar entre 1 y 20 mg de proteína inmovilizada por mililitro de gránulos de agarosa.
Características destacadas:
  • Resina de acoplamiento AminoLink Plus: agarosa granulada al 4 % entrecruzada activada con aldehídos.
  • Ideal para anticuerpos y otras proteínas: inmoviliza moléculas mediante aminas primarias (-NH2).
  • Condiciones de acoplamiento flexibles: acoplamiento eficaz (>85 %) en una amplia gama de condiciones de pH (4-10) y tampones (PBS u otro tampón sin aminas, con o sin disolvente orgánico); se proporcionan protocolos de acoplamiento normales (PBS, pH 7,2) y mejorados (borato, pH 10).
  • Inmovilización estable y permanente: la reacción de acoplamiento da como resultado un enlace de amina secundaria estable y resistente a fugas entre la resina y el ligando.
  • Mejor que la inmovilización con agarosa activada por CNBr: la unión es más estable y sin carga, lo que resulta en una unión menos inespecífica en los procedimientos de purificación por afinidad.
  • Versátil y reutilizable: la resina de afinidad preparada se adapta a la columna y las técnicas de afinidad por lotes y puede reutilizarse para las aplicaciones típicas basadas en interacciones de unión de proteínas.
  • Kits y tamaños de producto prácticos: puede elegir entre los kits de 1 o 5 columnas, con conjuntos completos de tampones, reactivos y columnas de centrifugación/goteo versátiles, o seleccionar la resina a granel (cantidades a granel disponibles para aplicaciones de fabricación).
Incluye:
Los kits contienen columnas de AminoLink Plus, tampones de acoplamiento neutros y mejorados (solo para la pieza con n.º de referencia 44894), tampón de desactivación, solución de lavado, solución de cianoborohidruro sódico y accesorios para columnas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Agarosa granulada al 4% activada con aldehído, mezclada en agua con azida sódica
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C.
Formulario Líquido
Línea de productos AminoLink
Cantidad 10 ml
Objetivo Anticuerpo, proteínas a través de la amina primaria
Tipo Resina
Fase estacionaria Aldehído
Formato Frasco
Tipo de columna Afinidad, resina de agarosa