Descripción
Los kits y resinas de acoplamiento Thermo Scientific™ AminoLink Plus utilizan partículas de agarosa activadas con aldehído para el acoplamiento covalente de alto rendimiento de anticuerpos (proteínas) mediante aminas primarias para la preparación de columnas de purificación por afinidad.
La reacción de acoplamiento AminoLink Plus comprende la formación espontánea de enlaces de base de Schiff entre aldehídos (en el soporte) y aminas (en el ligando) y su estabilización posterior por incubación mediante un reductante suave (cianoborohidruro sódico). Toda la reacción de acoplamiento, llamada «aminación reductiva», se produce en un plazo de entre 4 y 6 horas en tampones sencillos sin aminas, por ejemplo, PBS. Por lo general, la eficacia del acoplamiento con anticuerpos y proteínas típicas suele ser superior al 85 % y generar entre 1 y 20 mg de proteína inmovilizada por mililitro de gránulos de agarosa.
Características destacadas:
Resina de acoplamiento AminoLink Plus: agarosa granulada al 4 % entrecruzada activada con aldehídos.
Ideal para anticuerpos y otras proteínas: inmoviliza moléculas mediante aminas primarias (-NH2).
Condiciones de acoplamiento flexibles: acoplamiento eficaz (>85 %) en una amplia gama de condiciones de pH (4-10) y tampones (PBS u otro tampón sin aminas, con o sin disolvente orgánico); se proporcionan protocolos de acoplamiento normales (PBS, pH 7,2) y mejorados (borato, pH 10).
Inmovilización estable y permanente: la reacción de acoplamiento da como resultado un enlace de amina secundaria estable y resistente a fugas entre la resina y el ligando.
Mejor que la inmovilización con agarosa activada por CNBr: la unión es más estable y sin carga, lo que resulta en una unión menos inespecífica en los procedimientos de purificación por afinidad.
Versátil y reutilizable: la resina de afinidad preparada se adapta a la columna y las técnicas de afinidad por lotes y puede reutilizarse para las aplicaciones típicas basadas en interacciones de unión de proteínas.
Kits y tamaños de producto prácticos: puede elegir entre los kits de 1 o 5 columnas, con conjuntos completos de tampones, reactivos y columnas de centrifugación/goteo versátiles, o seleccionar la resina a granel (cantidades a granel disponibles para aplicaciones de fabricación).
Incluye:
Los kits contienen columnas de AminoLink Plus, tampones de acoplamiento neutros y mejorados (solo para la pieza con n.º de referencia 44894), tampón de desactivación, solución de lavado, solución de cianoborohidruro sódico y accesorios para columnas.
Especificaciones
Specifications
| Formulación | Agarosa granulada al 4% activada con aldehído, mezclada en agua con azida sódica |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C. |
| Línea de productos | AminoLink |
| Cantidad | 50 mL |
| Objetivo | Anticuerpo, proteínas a través de la amina primaria |
| Tipo | Resina |
| Fase estacionaria | Aldehído |
| Formato | Frasco |
| Tipo de columna | Afinidad, resina de agarosa |